Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Famciklovir
Produktkod. 16661852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16661852 1 g
16671852 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16661852 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 463170010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104227-87-4
Molekylformel C14H19N5O4
Molekylvikt (g/mol) 321.34
MDL-nummer MFCD00866964
InChI-nyckel GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn 2-[(acetyloxi)metyl]-4-(2-amino-9H-purin-9-yl)butylacetat
LEDER CC(=O)OCC(CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)COC(C)=O
Specifikationer
Alfa vektor FAMCICLOVIR
Kemiskt namn eller material Famciclovir
Smältpunkt 103°C to 107°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning glasflaska
Kvantitet 1 g
Känslighet Heat sensitive
Formel vikt 321.33
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.