Läs mer
Famciclovir-d4, TRC
Produktkod. 30396791
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30396791 2.5 mg 2.5mg
30394705 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30396791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF1011272.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1020719-42-9
Molekylformel C14 2H4 H15 N5 O4
Molekylvikt (g/mol) 325.36
IUPAC-namn [2-[acetyloxi(dideuterio)metyl]-4-(2-aminopurin-9-yl)-1,1-dideuteriobutyl] acetat
LEDER [2H]C([2H])(OC(=O)C)C(CCn1cnc2cnc(N)nc12)C([2H])([2H])OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Famciclovir-d4
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)/i6D2,7D2
Formel vikt 325.1688