Läs mer
Famciclovir, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famciclovir |
| CAS | 104227-87-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Famciclovir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N5 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, diacetate (ester) (9CI), 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)but-1-yl]-2-aminopurine, 9-[4-Acetoxy-3-(acetoxymethyl)butyl]-2-aminopurine, BRL 42810, FCV, Famciclovir, Famcivir, Famcyclovir, Famtrex, Famvir, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1,3-diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(=O)C |
| Visa mer |