Läs mer
Famciclovir, MedChemExpress
Beskrivning
Famciclovir(BRL 42810) is a guanine analogue antiviral drug used for the treatment of various herpesvirus infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famciclovir |
| CAS | 104227-87-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H19N5O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BRL 42810 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (311.21 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (155.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=NC=C2N=CN(CCC(COC(C)=O)COC(C)=O)C2=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.33 |
| Visa mer |