Läs mer
Famciclovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famciclovir |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18) |
| Formel vikt | 321.1437 |