Läs mer
Thermo Scientific™ Nunc™ 15 mL och 50 mL koniska sterila polypropencentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4526024
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning unitSize
11397201 15 ml Slumpmässig Paket med 500
11307211 15 ml Rackad Paket med 500
11347201 50 ml Slumpmässig Paket med 500
11317211 50 ml Rackad Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11397201 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 339650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa premium koniska rör av hög kvalitet är miljövänliga och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden.
Thermo Scientific™ Nunc 15 ml& 50mL koniska sterila polypropencentrifugrör är koniska rör av högsta kvalitet av hög kvalitet som är miljövänliga, erbjuder högsta renhet med ett återvinningsbart plastställ och möjliggör ökad spårbarhet med den största skrivytan på marknaden. Nunc Labware Produkterna är tillverkade av hartser med hög renhet och gjuts med hjälp av våra toppmoderna processer. Laboratorieartiklar av plast är ett säkrare alternativ till glas utan att göra avkall på noggrannheten.
  • Miljövänligt återvinningsbart plastställ som minskar kontaminering från traditionella skumförpackningar
  • Läcksäker för att skydda dina prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Disponibel Single-use
Material Polypropen
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 50
Förpackning Slumpmässig
Kvantitet 50-pack
Sterilitet Sterila
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 95 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Screw Cap
Förslutning ingår Yes
Skrivområde Yes
Graderad Ja
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 10,500 x g
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.