Läs mer
Fisherbrand™ Mekanisk bänkdisk
Produktkod. p-8009461 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
6-nyckelräknare
9-nyckelsräknare
Längd (metrisk):
250 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11344095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryck ned knapparna i lämplig blodkroppskategori för att hålla reda på antalet. Mekanisk bänkräknare är en ekonomisk lösning för att räkna blodkroppar, bakteriekolonier och andra typer av upprepad räkning.
  • Varje nyckel spelar in upp till 999
  • Totalt fönster håller reda på det totala antalet slag som gjorts på alla andra tangenter
  • Klockan ringer när totalt når 100 blodcellsnyckeletiketter
    • HS5360A:
      • Baso., Eosin., Mono., Lymf., Poly., och Total,
      • Mått 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B:
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymf., Mono. och Total,
      • Mått 320 x 76 x 56 mm
Specifikationer
Produkttyp Mekanisk räknare
Visningstyp Mekanisk
Beskrivning 9-nyckelsräknare
Modell HS5360B
Kvantitet 1 st
Höjd (engelska) 2,2 tum
Höjd (metrisk) 56 mm
Längd (engelska) 12,6 tum
Längd (metrisk) 320 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Inkluderar Etiketter: Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymf., Mono. och Total