Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A5 steril integrerad huva och mask
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9049001
Storlek:
Universell
Förpackningsstorlek:
Paket med 75
Produktkod. 15190077
Brand: Kimtech™ 36072
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Steril renrumshuva med en mask integrerad i huven.
  • Genomsnittlig bakteriefiltreringseffektivitet (BFE) på 96 %
  • Polypropen som andas SMS tyg
  • Trippelpåsad och vakuumförpackad
  • Lämplig för ISO Klass 5 eller högre renrum
  • Slipsar som görs rena för enkel klädsel och viks ut och in för aseptisk påklädning
  • Skyddande huva-och-mask-kombinationer är gjorda utan latex, silikon eller BHT-konserveringsmedel
  • Designad för engångsbruk
  • CE-certifierad, kategori III
  • Varje individuellt förpackad mask och huva har en sterilitetsindikator
  • Tillverkad i en ISO-certifierad anläggning, rena processer och individuellt förpackade under renrumsförhållanden
Specifikationer
Produkttyp Integrerad huva och mask
Storlek Universell
Material Polypropen SMS Tyg
Färg Vitt
Förslutningstyp Slipsar
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Modell 36072
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Typ 6, kategori III PPE
Kvantitet 75/Cs.
Inkluderar Drag ner slipsar, stretch-fit resår, blå påklädningslina
För användning med (applikation) Laboratorieskydd
Huva typ Integrerad
Renrumsklass Klass 100 (ISO 5)