Läs mer
Famotidine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famotidine-13C3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14) |