Läs mer
Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate (2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate), Mikromol™
Beskrivning
Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate (2-[4-[2-(3-Methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine Maleate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate |
| CAS | 2575516-65-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Famotidine Acetaldehyde Adduct Maleate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H17 N7 O2 S3 . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-(((2-(3-Methyl-1,1-dioxido-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethyl)sulfanyl)methyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine maleate, Famotidine Impurity C2 maleate, Famotidine acetaldehyde adduct maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N7O2S3.C4H4O4/c1-6-13-8(17-22(18,19)16-6)2-3-20-4-7-5-21-10(14-7)15-9(11)12;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-6,16H,2-4H2,1H3,(H,13,17)(H4,11,12,14,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| LEDER | CC1NC(=NS(=O)(=O)N1)CCSCc2csc(N=C(N)N)n2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-but-2-enedioic acid;2-[4-[2-(3-methyl-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1,2,4,6-thiatriazin-5-yl)ethylsulfanylmethyl]-1,3-thiazol-2-yl]guanidine |
| Visa mer |