Läs mer
Famotidine Acid Methyl Ester Hydrochloride (Famotidine Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famotidine acid methyl ester hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N4O2S2.ClH/c1-15-7(14)2-3-16-4-6-5-17-9(12-6)13-8(10)11;/h5H,2-4H2,1H3,(H4,10,11,12,13);1H |
| Formel vikt | 310.0325 |
| Procent renhet | >95% |