Läs mer
Famotidine Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfanyl]propanoic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N4O2S2/c9-7(10)12-8-11-5(4-16-8)3-15-2-1-6(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)(H4,9,10,11,12) |
| Formel vikt | 260.0402 |