Läs mer
Famotidinrelaterad förening A, dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30133647
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133647 100 mg
30007400 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF102255100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88061-72-7
Molekylformel C8 H14 N6 S2 . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 331.29
Synonym Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, hydrochloride (1:2), Propanimidamide, 3-[[[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]-, dihydrochloride (9CI), 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]-4-thiazolyl]methyl]thio]propanimidamide hydrochloride (1:2), 3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]-methyl]sulfanyl]propanimidamide dihydrochloride
IUPAC-namn 3-[[2-(diaminometylideneamino)-1,3-tiazol-4-yl]metylsulfanyl]propanimidamid; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC(=N)CCSCc1csc(N=C(N)N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Famotidine Related Compound A
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14N6S2.2ClH/c9-6(10)1-2-15-3-5-4-16-8(13-5)14-7(11)12;;/h4H,1-3H2,(H3,9,10)(H4,11,12,13,14);2*1H
Formel vikt 330.0255
Procent renhet >95%