Läs mer
Famotidine Related Compound B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,5-Bis[2-[([2-[(diaminomethylidene)amino]thiazol-4-yl]methyl)sulfanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-Dioxide |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25) |
| Formel vikt | 561.064 |