Läs mer
Famotidine Sulfoxide, Mikromol™
Beskrivning
Famotidine Sulfoxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famotidine Sulfoxide |
| CAS | 90237-03-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Famotidine Sulfoxide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C8 H15 N7 O3 S3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamidineFamotidine Sulfoxide, Famotidine Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14) |
| LEDER | NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=NS(=O)(=O)N)N)cs1)N |
| IUPAC-namn | 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide |
| Visa mer |