Läs mer
Famotidine Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famotidine Sulfoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N7O3S3/c9-6(15-21(12,17)18)1-2-20(16)4-5-3-19-8(13-5)14-7(10)11/h3H,1-2,4H2,(H2,9,15)(H2,12,17,18)(H4,10,11,13,14) |
| Formel vikt | 353.0398 |
| Procent renhet | >95% |