Läs mer
Famprofazone 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famprofazone |
| CAS | 22881-35-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Famprofazone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C24 H31 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-1-methyl-4-(1-methylethyl)-5-[[methyl(1-methyl-2-phenylethyl)amino]methyl]-2-phenyl-, Famprofazone, 3-Pyrazolin-5-one, 4-isopropyl-2-methyl-3-[[methyl(alpha-methylphenethyl)amino]methyl]-1-phenyl- (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3 |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | CC(C)C1=C(CN(C)C(C)Cc2ccccc2)N(C)N(C1=O)c3ccccc3 |
| Visa mer |