Läs mer
Famprofazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Famprofazone |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31N3O/c1-18(2)23-22(17-25(4)19(3)16-20-12-8-6-9-13-20)26(5)27(24(23)28)21-14-10-7-11-15-21/h6-15,18-19H,16-17H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 377.2467 |