Läs mer
Fanapanel hydrate, MedChemExpress
Beskrivning
Fanapanel hydrate (ZK200775 hydrate) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fanapanel hydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1255517-78-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17F3N3O7P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | ZK200775 hydrate MPQX hydrate |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (11.70 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |