Läs mer
Fanapanel, MedChemExpress
Beskrivning
Fanapanel (ZK200775) is a highly selective AMPA/kainate antagonist with little activity against NMDA
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fanapanel |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 161605-73-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15F3N3O6P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | ZK200775 MPQX |
| Löslighetsinformation | DMSO : 1.25 mg/mL (3.05 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |