Läs mer
Fantofarone, MedChemExpress
Produktkod. 16495006
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495006 100 mg -
16490367 50 mg 50mg
16476727 5 mg 5mg
16444018 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495006 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY105117
MedChemExpress Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fantofarone
CAS 114432-13-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H38N2O5S
Kvantitet 100 mg
Synonym SR 33557
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.58 mM)
LEDER O=S(C1=C2N(C=CC=C2)C=C1C(C)C)(C3=CC=C(OCCCN(C)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)C=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 550.71
Formel vikt 550.71
Procent renhet 99.91%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation