Läs mer
Farnesal (Mixture of Isomers, Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Farnesal (Mixture of Isomers, Technical Grade) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+ |