Läs mer
Farnesol, 96%, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10356650 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10356650 25 mL Glasflaska 25ml
10366650 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356650 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 119120250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222.37 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4602-84-0
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
MDL-nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI-nyckel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC-namn (2E,6Z)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Farnesol
Namnnotering 96%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8865g/mL, 0.8865
Kokpunkt 149°C (4.0 mmHg)
Flampunkt 96°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (sum of geometric isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4870 to 1.492
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, III, 2040
Merck Index 15, 3975
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 222.37
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.