Läs mer
Farnesol, 97,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11408050 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
Packungsgröße:
5ml
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11408050 5 mL 5ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11408050 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210168005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Farnesol
CAS 4602-84-0
Färg Färglös
Densitet 0.886g/mL
Analysprocentintervall 97.7%
Molekylformel C15H26O
MDL-nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Kvantitet 5 mL
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
InChI-nyckel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
IUPAC-namn (2E,6E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 222.37
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Formel vikt 222.36
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.