Läs mer
Farnesol, blandning av isomerer, 96 %
Produktkod. 11478910
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478910 5 g 5g
11429576 25 g 25g
11439576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19316.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 4602-84-0 | C15H26O | 222,37 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Den kan användas för att inducera apoptos i cellkulturer. Det används också som ett antimikrobiellt medel. Det används i parfymer och som smakämne.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4602-84-0
Molekylformel C15H26O
Molekylvikt (g/mol) 222.37
MDL-nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
InChI-nyckel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
IUPAC-namn (2E,6Z)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Farnesol
Namnnotering Blandning av isomerer
Densitet 0.887
Kokpunkt 159 °C till 160 °C (10 mmHg)
Flampunkt 146 °C (295 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 5 g
Beilstein 1763926
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,3937
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 222.37
Procent renhet 96%
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.