Läs mer
Farnesol (blandning av isomerer), TRC
Produktkod. 30403433
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30403433 25 g
1 options
Produktkod. 30403433 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF10245525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Farnesol (Mixture of Isomers)
CAS 4602-84-0
Molekylformel C15 H26 O
Kvantitet 25 g
Synonym Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers)
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3
LEDER CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C
IUPAC-namn 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 222.37
Formel vikt 222.1984