Läs mer
Farnesol (blandning av isomerer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Farnesol (Mixture of Isomers) |
| CAS | 4602-84-0 |
| Molekylformel | C15 H26 O |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Farnesol, 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, Farnesol (6CI), 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecen-1-ol, CSU 1806, FCI 119a, Farnesyl alcohol, NSC 60597, Nikkosome, Farnesol (mixture of isomers) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3 |
| LEDER | CC(=CCCC(=CCCC(=CCO)C)C)C |
| IUPAC-namn | 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 222.37 |
| Formel vikt | 222.1984 |