Läs mer
Farnesol MP Biomedicals
Produktkod. 11428050 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428050 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11428050 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210168080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Farnesol
CAS 4602-84-0
Densitet 0.886 g/mL
Molekylformel C15H26O
MDL-nummer MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918,MFCD00002918
Kvantitet 100 mL
Synonym e,z-farnesol, 2-trans,6-cis-farnesol, 2e,6z-farnesol, trans,cis-farnesol, farnesol, 2e,6z-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, farnesyl alcohol, e,z-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, 2-trans,6-cis-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
InChI-nyckel CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
LEDER CC(C)=CCC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
IUPAC-namn (2E,6E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trien-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 222.37
PubChem CID 1549109
ChEBI CHEBI:35966
Formel vikt 222.4