Läs mer
Farnesylacetat, blandning av isomerer, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7024677
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11418647
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19778.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29548-30-9 | C17H28O2 | 264.409 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29548-30-9
Molekylformel C17H28O2
Molekylvikt (g/mol) 264.409
MDL-nummer MFCD00036516
InChI-nyckel ZGIGZINMAOQWLX-NCZFFCEISA-N
Synonym farnesyl acetate, farnesol acetate, all-trans-farnesyl acetate, unii-d5zj1foc2i, trans,trans-farnesyl acetate, d5zj1foc2i, 3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl acetate, 2e,6e-farnesyl acetate, 2,6,10-dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, acetate, e,e, 2e,6e-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-yl acetate
PubChem CID 638500
IUPAC-namn [(2E,6E)-3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trienyl]acetat
LEDER CC(=CCCC(=CCCC(=CCOC(=O)C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Farnesyl acetate
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.91
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.477
Kvantitet 25 g
Beilstein 1784823
Formel vikt 264.41
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.