Läs mer
Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide (10 mg/mL in ethanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Farnesyl Thiosalicylic Acid Amide |
| CAS | 1092521-74-8 |
| Molekylformel | C22H31NOS |
| Kvantitet | 1 mL |
| Synonym | 2-[[(2E,6E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl]thio]benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31NOS/c1-17(2)9-7-10-18(3)11-8-12-19(4)15-16-25-21-14-6-5-13-20(21)22(23)24/h5-6,9,11,13-15H,7-8,10,12,16H2,1-4H3,(H2,23,24)/b18-11+,19-15+ |
| LEDER | CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CSc1ccccc1C(=O)N)\C)\C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trienyl]sulfanylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.55 |
| Formel vikt | 357.2126 |
| Visa mer |