Läs mer
Farnesylaceton, blandning av isomerer, 97 %
Produktkod. 11479506
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479506 250 g 250g
11469506 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11479506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19234.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 762-29-8 | C18H30O | 262,437 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 762-29-8
Molekylformel C18H30O
Molekylvikt (g/mol) 262.437
MDL-nummer MFCD00036517
InChI-nyckel LTUMRKDLVGQMJU-IUBLYSDUSA-N
Synonym farnesyl acetone, 5e,9e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, farnesylacetone, e,e-farnesylacetone, unii-3s0g4n267h, e,e-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one, trans,trans-farnesylacetone, 5,9,13-pentadecatrien-2-one, 6,10,14-trimethyl-, e,e, 2,6,10-trimethyl-2,6,10-pentadecatrien-14-one, 5,9,13-pentadecatriene-2-one, 6,10,14-trimethyl
PubChem CID 1711945
ChEBI CHEBI:67252
IUPAC-namn (5E,9E)-6,10,14-trimetylpentadeka-5,9,13-trien-2-on
LEDER CC(=CCCC(=CCCC(=CCCC(=O)C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Farnesylacetone
Namnnotering Blandning av isomerer
Densitet 0.88
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.481
Kvantitet 250 g
Beilstein 1781239
Formel vikt 262.44
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.