missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Faropenem daloxate, MedChemExpress

Produktkod. 16414226
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16414226 100 mg 100mg
16412768 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16414226 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10004

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.

Faropenem daloxate is the first oral penem in a new class of beta-lactam antibiotics.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Faropenem daloxate
Fysisk form Solid
CAS 141702-36-5
Färg Light Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19NO8S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Faropenem medoxil
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C(N1[C@@]2(SC([C@@H]3OCCC3)=C1C(OCC4=C(OC(O4)=O)C)=O)[H])[C@]2([H])[C@H](O)C
Molekylvikt (g/mol) 397.4
Formel vikt 397.4
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.