Läs mer
Faropenem sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16420648
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16420648 5 mg
1 options
Produktkod. 16420648 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY762605mg
MedChemExpress Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Faropenem sodium is an orally bioavailable penem antibiotic which can efficiently kill Mycobacterium tuberculosis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Faropenem sodium
Fysisk form Solid
CAS 122547-49-3
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14NNaO5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (325.41 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (81.35 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@]([H])1[C@@H](C)O)N([C@@H]1S2)C(C(O[Na])=O)=C2[C@@H]3OCCC3
Molekylvikt (g/mol) 307.3
Formel vikt 307.3
Procent renhet 98.87%