Läs mer
Faropenem Sodium Salt Hemipentahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Faropenem Sodium Salt, Hemipentahydrate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C12H15NO5S.2Na.5H2O/c2*1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;;;;;;/h2*5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2/t2*5-,6-,7+,11-;;;;;;;/m11......./s1 |
| Formel vikt | 704.1509 |