missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fas/TNFRSF6/CD95 Antibody (FAS/9322R), DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-24258G
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Fas/TNFRSF6/CD95 Monoclonal antibody specifically detects Fas/TNFRSF6/CD95 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Fas/TNFRSF6/CD95 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 488 | |
| Apo-1 antigen, apoptosis antigen 1, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, APT1FASTM, CD95 antigen, CD95ALPS1A, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, FAS1, FASLG receptor, TNFRSF6member 6, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6 | |
| Recombinant human Fas/TNFRSF6/CD95 protein | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Death Receptor Signaling Pathway, Diabetes Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Inhibitors Activators and Regulators, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 355 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| FAS/9322R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering