Läs mer
Fasentin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fasentin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18) |
| Formel vikt | 279.0274 |