Learn More
Fasiglifam, MedChemExpress
Description
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fasiglifam |
| CAS | 1000413-72-8 |
| Färg | Red |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H32O7S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | TAK-875 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM) |
| LEDER | CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 524.63 |
| Show More |