Läs mer
Fasiglifam, MedChemExpress
Produktkod. 16490347
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
2mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16490347 50 mg -
16484996 100 mg -
16443998 10 mg -
16466707 5 mg -
16420116 2 mg 2mg
16480986 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16490347 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10480
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Färg Red
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H32O7S
Kvantitet 50 mg
Synonym TAK-875
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
LEDER CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 524.63
Formel vikt 524.63
Procent renhet 95.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism