Läs mer
FASN-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FASN-IN-1 |
| CAS | 1808260-84-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H25N3O3S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.82 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC[C@H](C)C(NC1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C2)=CS1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 395.54 |
| Formel vikt | 395.54 |
| Visa mer |