Läs mer
FASN-IN-4, MedChemExpress
Produktkod. 16400176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
16400176 2 mg
1 options
Produktkod. 16400176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12648
MedChemExpress FASN-IN-4 is a potent inhibitor of fatty acid synthase (FASN) with an IC50 of 10 nM (WO2012064642A1, compound 29). FASN-IN-4 also inhibits SARS-CoV-2 with an EC50 of 18.6 nM.
FASN-IN-4 is a potent inhibitor of fatty acid synthase (FASN) with an IC50 of 10 nM (WO2012064642A1, compound 29). FASN-IN-4 also inhibits SARS-CoV-2 with an EC50 of 18.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FASN-IN-4
CAS 1375105-96-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H27N3O4S
Kvantitet 2 mg
LEDER O=C1COC2(CCN(S(=O)(C3=CC=C(C4=CC=C5C=CC=NC5=C4)C=C3)=O)CC2)CN1C6CC6
Molekylvikt (g/mol) 477.58
Formel vikt 477.58
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation