Läs mer
Testo™ Snabbverkande nedsänknings-/penetrationsprob
Längd (metrisk) sond:
60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Nedsänknings-/penetrationssond, 5 dia. x 60 mm L Sondskaft, 1,5 dia. x 40 mm L sondaxelspets, 1,2 m L kabel,– 60 till °800 C Mätområde, 3 sek. Responstid, för temperaturmätningar i pastor och halvfasta medier, i vätskor och i luften. |
| Certifikat och efterlevnad | EN 60584-2 |
| För användning med (applikation) | Temperaturmätningar i pastor och halvfasta medier, i vätskor och i luften |
| Svarstid | 3 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +800 °C |
| Längd (metrisk) sond | 60 mm |