Läs mer
Testo™ Snabbverkande ytsond
Produktkod. 10221013
Change view
Längd (metrisk):
80 mm
115 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10221013 115 mm Varje
10721794 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10221013 Leverantör Testo™ Leverantörsnummer 0602 0393
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1783.31 SEK
    1504.00 SEK / Paket med 1
    Save 279.31 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Inkluderar Snabbverkande ytsond, 5 dia. x 115 mm L Sondskaft, 12 mm dia. Sondaxelspets, 1,2 mm L-kabel,– 60 till 300 °C Mätområde, 3 sek. Svarstid, för detektering av termiska broar i väggar
För användning med (applikation) Detektering av köldbryggor i väggar
Svarstid 3 sek.
Temperaturområde (metriskt) -60 °C till +300 °C
Längd (metrisk) 115 mm