Läs mer
Testo™ Snabbverkande ytsond
Längd (metrisk):
80 mm
115 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Snabbverkande ytsond, 5 dia. x 80 mm L Sondskaft, 12 dia. x 50 mm L Sondaxelspets, 1,2 mm L-kabel,– 60 till 300 °C Mätområde, 3 sek. Svarstid, för detektering av termiska broar i väggar |
| Certifikat och efterlevnad | EN 60584-2 |
| För användning med (applikation) | Detektering av köldbryggor i väggar |
| Svarstid | 3 sek. |
| Temperaturområde (metriskt) | -60 °C till +300 °C |
| Längd (metrisk) | 80 mm |