Läs mer
Snabbt blått B salt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436652 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436652 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11436652 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215020125
Används som vävnadsfärgning. Snabbt blått B salt, MP Biomedicals är användbart för TLC av aflatoxiner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 14263-94-6
Molekylformel C14H16Cl4N4O2Zn+2
Synonym Azoic Diazo No. 48, Diazo Blue B, o-Dianisidine bis(diazotized) zinc double salt, Naphthanil Diazo Blue B, DBB
Löslighetsinformation Soluble in water (4mg/4mL, clear solution).
InChI-nyckel ZZJFLKSMXLBSAQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]#N)OC)[N+]#N.Cl.Cl.Cl.Cl.[Zn]
IUPAC-namn 4-(4-diazonio-3-metoxifenyl)-2-metoxibensendiazonium;zink;tetrahydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 479.488
PubChem CID 129894309
Formel vikt 475.47
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Blue B Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: fast blue B salt