Läs mer
Fast Blue B Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fast Blue B Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4 |
| Formel vikt | 471.9006 |
| Procent renhet | >95% |