Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB, 98%, ren
Produktkod. 10216490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216490 100 g Glasflaska 100g
10052610 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10216490 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191571000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300,358 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-00-3
Molekylformel C17H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 300.358
MDL-nummer MFCD00009091
InChI-nyckel CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-Amino-2', 5'-diethoxybenzanilide, Azoic Diazo No.20, C.I. 37175
PubChem CID 67108
IUPAC-namn N-(4-amino-2,5-dietoxifenyl)bensamid
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast blue BB
Smältpunkt 98,0 °C till 100,0 °C
Namnnotering 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 98%
UV-spektrometri Följer
Beilstein 13, III, 2170
Färg Brun till grå
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver eller bitar
Formel vikt 300.35
Procent renhet 98%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Blue BB
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.