Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Snabb blå BB bas
Produktkod. 15474829
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15474829 25 g 25g
15484829 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15474829 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62456.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
CI 37175
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CI 37175
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-00-3
Molekylformel C17H20N2O3
Molekylvikt (g/mol) 300.358
MDL-nummer MFCD00009091
InChI-nyckel CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
PubChem CID 67108
IUPAC-namn N-(4-amino-2,5-dietoxifenyl)bensamid
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Blue BB base
Smältpunkt 95°C to 105°C
Beilstein 3416889
Formel vikt 300.35
Färg Brun till grå
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.