Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fast Blue BB base
Product Code. 15484829
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15484829 100 g 100g
15474829 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15484829 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J62456.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1723.80 SEK
    1398.65 SEK / 100g
    Save 325.15 SEK
    18% Av
 Restricted Item
I lager
Add to basket
CAS: 120-00-3 | C17H20N2O3 | 300.358 g/mol
C.I. 37175
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C.I. 37175
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-00-3
Molecular Formula C17H20N2O3
Molecular Weight (g/mol) 300.358
MDL Number MFCD00009091
InChI Key CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 37175; 4'-Amino-2',5'-diethoxybenzanilide
PubChem CID 67108
IUPAC Name N-(4-amino-2,5-diethoxyphenyl)benzamide
SMILES CCOC1=CC(=C(C=C1N)OCC)NC(=O)C2=CC=CC=C2
Specifications
Melting Point 95°C to 105°C
Beilstein 3416889
Color Brown to Gray
Quantity 100 g
Physical Form Powder
Formula Weight 300.35
Chemical Name or Material Fast Blue BB base
RUO – Research Use Only
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.