Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Snabbt blått BB-salt
Produktkod. 11382217
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382217 25 g 25g
11362217 1 g 1g
11372217 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382217 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L09704.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5486-84-0 | C34H36Cl4N6O6Zn | 831.878 g/mol
Fast Blue BB salt används som ett allmänt substrat förβ -glykosidas. Två mol 6-bromo-2-naptol-β -d-glukopyranosid klyvs avβ -glukosidaser till 2 mol d-glukos och 2 mol 6-bromo-2-naptol. De 2 molerna 6-brom-2-naptol som bildas kopplas till 1 mol Fast Blue BB-salt [4-bensoylamino-2,5-dietoxibensendiazoniumkloridhemi (zinkklorid) salt], vilket resulterar i 2 mol av motsvarande färgämne av 6-bromo-2-naftol (rödaktig färg). Det är en vanlig färg för att observera myelin under ljusmikroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fast Blue BB salt används som ett allmänt substrat förβ -glykosidas. Två mol 6-bromo-2-naptol-β -d-glukopyranosid klyvs avβ -glukosidaser till 2 mol d-glukos och 2 mol 6-bromo-2-naptol. De 2 molerna 6-brom-2-naptol som bildas kopplas till 1 mol Fast Blue BB-salt [4-bensoylamino-2,5-dietoxibensendiazoniumkloridhemi (zinkklorid) salt], vilket resulterar i 2 mol av motsvarande färgämne av 6-bromo-2-naftol (rödaktig färg). Det är en vanlig färg för att observera myelin under ljusmikroskopi.
Löslighet
Lösligt i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5486-84-0
Molekylformel C34H36Cl4N6O6Zn
Molekylvikt (g/mol) 831.878
MDL-nummer MFCD00074765
InChI-nyckel CMFRFQODFZBKTI-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-Benzamido-2,5-diethoxybenzene diazonium chloride hemi zinc salt; C.I. 37175
PubChem CID 131675364
IUPAC-namn zink;N-(4-diazonio-2,5-dietoxifenyl)bensenkarboximidat;diklorid;dihydroklorid
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.CCOC1=CC(=C(C=C1N=C(C2=CC=CC=C2)[O-])OCC)[N+]#N.Cl.Cl.[Cl-].[Cl-].[Zn+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fast Blue BB salt
Smältpunkt ∼157°C (decomposition)
Beilstein 1845288
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 831.89
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Kvantitet 25 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.