Läs mer
Fast Corinth V Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fast Corinth V Salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C15H14N5O3.4ClH.Zn/c2*1-9-4-5-11(14(6-9)20(21)22)18-19-12-8-15(23-3)13(17-16)7-10(12)2;;;;;/h2*4-8H,1-3H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4 |
| Formel vikt | 828.0239 |